Merck
84795
Sigma-Aldrich
聚合物键合型苄基二苯膦
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
别名:
(二苯基膦甲基)聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
如需咨询该产品84795,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
標籤範圍
~2.5 mmol/g loading
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
200-400 mesh
官能基
phosphine
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)