About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N4 · 2HCl
CAS号:
分子量:
237.13
Beilstein:
151178
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥96.0% (HPLC)
表单
powder
mp
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
InChI key
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3