Merck
68170
Sigma-Aldrich
2-甲基辛烷
≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$539.00
$539.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$539.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1696918
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$539.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.403
沸点
140-144 °C (lit.)
密度
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2