Merck
809810
Sigma-Aldrich
Clodinafop-propargyl-(phenoxy-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,160.00
$1,160.00
预计发货时间2025年3月27日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,160.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C11H13ClFNO4
分子量:
355.70
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$1,160.00
预计发货时间2025年3月27日详情
索取更多信息
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
crystals
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C#CCOC(C(C)O[13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1OC2=C(F)C=C(Cl)C=N2)=O
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
JBDHZKLJNAIJNC-ANBMRESWSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)