Merck
809780
Sigma-Aldrich
Indoxyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6 sulfate potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$703.00
$703.00
预计发货时间2025年6月02日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$703.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H6KNO4S
分子量:
257.26
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$703.00
预计发货时间2025年6月02日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
InChI key
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)