Merck
806366
Sigma-Aldrich
聚(N-异丙基丙烯酰胺)
carboxylic acid, thiol
别名:
PNIPAAM, PNIPAM
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$804.00
$804.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$804.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7O2(C6H11NO)nSH
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$804.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
表单
powder
分子量
Mn 6,000
PDI
≤1.2
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于开发热敏涂层微/纳米材料的新型聚合物[1],包括热响应性聚合物药物递送系统。[2]硫醇官能团可用于偶联各种生物分子以及硫醇-烯点击化学。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)