主要文件
796131
Sigma-Aldrich
银纳米溶液
50 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate), citrate functionalized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag
分子量:
107.87
UNSPSC代码:
12141740
NACRES:
NA.23
表单
nanospheres
质量水平
浓度
0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate)
平均零件尺寸
50 nm
密度
1.0015 g/mL at 25 °C
λmax
420 nm
官能团
citrate
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
将产品储存在 4-6°C 避光处。 可在室温下短期储存,但是低温储存会延长产品的保质期。不可冷冻。
应用
银纳米材料具有独特的物理、化学和光学特性,目前正用于各种生物应用。 此外,银纳米颗粒的颜色取决于银纳米颗粒的大小和形状。 银纳米粒子与特定波长的入射光的强耦合可用于开发超强的报告分子,高效的热吸收剂以及可放大局部电磁场强度的纳米级“天线”。
免责声明
“根据全球生物杀灭剂的法规,包括但不限于美国环境保护局的《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案》、《欧洲生物杀灭剂法规》、 加拿大害虫管理局、土耳其《生物杀灭剂产品法规》、韩国《消费化学产品和生物杀灭剂安全管理法案》(K-BPR),该产品不可用作生物杀灭剂。”
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)