Merck
792675
Sigma-Aldrich
2-氟-5-氯苯磺酰氟
97%
别名:
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3ClF2O2S
分子量:
212.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
mp
35-41 °C
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
FC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
DOVCXFSROGOKQI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)