792055
别名:
2-叠氮乙基-2-溴异丁酸酯, 2-溴-2-甲基-丙酸2-叠氮乙酯, 2-溴-2-甲基丙酸2-叠氮乙酯, 2-溴异丁酸2′-叠氮乙酯, 叠氮基-ATRP引发剂, 叠氮基-Bib
792055-1G
$273.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
252271
α-溴异丁酰溴
723150
2-溴异丁酸-2-羟乙酯
E14403
2-溴-2-甲基丙酸乙酯
792047
2-溴异丁酸N-羟基琥珀酰亚胺酯
723142
三[2-(二甲氨基)乙基]胺
454990
聚乙二醇甲醚丙烯酸酯
306851
2-溴-2-甲基丙酸
369497
N,N,N′,N′′,N′′-五甲基二乙烯三胺
741035
2-十二烷基硫代羰基硫代-2-甲基丙酸N-羟基琥珀酰亚胺酯
741698
2-(十二烷基硫基硫代羰基硫基)-2-甲基丙酸3-叠氮基-1-丙醇酯
100
≥95%
liquid
n20/D 1.482
1.437 g/mL at 25 °C
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Azides
Biomedical Materials
Polymerization Tools
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
723177
二溴代异丁酸乙二醇酯
17457
α-溴异丁酸甲酯
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.