Merck
791431
Sigma-Aldrich
多层碳纳米管
greener alternative
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
别名:
SMW 210, SWeNT®, 多壁碳纳米管, MWNT
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
描述
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
化驗
70-80% (Carbon content, TGA)
形狀
powder or granules
特點
avg. no. of layers 6 ‑ 8
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
表面阻抗
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
外徑 × 內徑 × 長度
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
0.06‑0.08 g/cm3
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
一种特殊的多壁材料,主要用于在很低的负载和成本下使聚合物和树脂具有导电性。
準備報告
CoMoCat 催化化学气相沉积 (CVD) 法
法律資訊
SouthWest NanoTechnologies; Inc. 产品
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
SWeNT is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1