790737
别名:
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
790737-1G
$789.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
689785
(S)-3,3′-双(2,4,6-三异丙基苯基)-1,1′-联萘-2,2′-双磷酸氢酯
452300
吡啶三氟甲烷磺酸盐
248932
R-联萘酚磷酸酯
689890
(R)-3,3′-双(2,4,6-三异丙基苯基)-1,1′-联萘-2,2′-双磷酸氢酯
439479
Selectfluor® 氟化剂
323659
三氟甲磺酸 N-吡啶鎓
695718
(R)-3,3'-双(9-蒽基)-1,1'-联萘-2,2'-二基磷酸氢盐
392715
N -氟苯磺酰亚胺
248940
S-联萘酚磷酸酯
665347
(S,R)-(+)-(3,5-二氧杂-4-磷杂环庚二烯并[2,1-a:3,4-a′]二萘-4-基)-(1-苯基乙基)胺
100
97%
solid
reaction type: Aldol Reactionreaction type: Allylationreaction type: Carbonyl/Imine Additionreaction type: Friedel-Crafts Alkylation
255-260 °C
[S]1(=O)(=O)N[S](=O)(=O)c2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc31)cccc4
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
手性催化剂_手性催化剂配体_化学试剂-默克生命科学
Warning
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.