化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
折射率
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
其他說明
手性醇;可被转化成构型发生了翻转的氯化物(SOCl2/吡啶)。该氯化物在 AlCl3 催化下可发生苯的构型保持 Friedel-Crafts 烷化反应
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)