Merck
78240
Sigma-Aldrich
(S)-3-苯基丁酸
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
(S)-β-甲基氢化肉桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
4663842
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
形狀:
liquid
化驗:
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +57±2°, c = 1% in benzene
折射率
n20/D 1.518
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
ZZEWMYILWXCRHZ-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)