Merck
779938
Sigma-Aldrich
1-叠氮基-3-氯苯 溶液
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
别名:
3-Chlorophenyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClN3
CAS号:
分子量:
153.57
Beilstein:
1817835
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97% (HPLC)
表单
liquid
浓度
0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-18.4 °F
闪点(°C)
-28 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)