Merck
727482
Sigma-Aldrich
1-叠氮-4-氯苯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
别名:
4-氯苯基叠氮化物 溶液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$307.00
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 ML
$307.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClN3
CAS号:
分子量:
153.57
Beilstein:
1210408
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
HZVGOEUGZJFTNN-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-22.0 °F
闪点(°C)
-30 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)