Merck
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O2
分子量:
196.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.5% (HPLC)
96%
形狀
solid
光學活性
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
官能基
nitrile
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)