Merck
779490
Sigma-Aldrich
二碘萘
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$1,090.00
$1,090.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$1,090.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6I2
CAS号:
分子量:
379.96
Beilstein:
1865324
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$1,090.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
mp
109-113 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI 密鑰
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)