Merck
777900
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D5H43O
分子量:
393.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
97% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC(C)C)[H]
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13D2,17D2,21D
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-PFPUTWTGSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)