Merck
776637
Sigma-Aldrich
苄基氯化镁 溶液
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2MgCl
CAS号:
分子量:
150.89
Beilstein:
878506
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.899 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
包裝
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
8.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-13.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)