Merck
776580
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Val-OH
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$292.00
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$292.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22N2O5
CAS号:
分子量:
274.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
powder or crystals
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
颜色
white to beige
mp
109-113 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC([C@H](C(C)C)NC(CNC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(16)17)14-8(15)6-13-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
YXXMEXYAHMBYIU-VIFPVBQESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)