Merck
775967
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-acetic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
分子量:
216.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-150 °C
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-5(1-2-9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
SJFRXYCVLZOAEU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3