Merck
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
别名:
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrFN2
分子量:
191.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
114-116 °C
SMILES 字串
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
InChI 密鑰
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3