Merck
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$738.00
5 MG
$4,890.00
$738.00
目录价$1,230.00节省 40%
有货详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$738.00
5 MG
$4,890.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D7H37O
分子量:
391.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$738.00
目录价$1,230.00节省 40%
有货详情
索取更多信息
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI 密鑰
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)