Merck
774839
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢-4-甲基喹啉-6-羧酸
96%
别名:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO2
分子量:
191.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
171-175 °C
SMILES字符串
CC1CCNc2ccc(cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)