Merck
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
别名:
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$135.00
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$135.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrN2OS
分子量:
243.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$135.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97%
表单
solid
mp
192-194 °C
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
InChI key
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)