Merck
773956
Sigma-Aldrich
磷酸钡
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
别名:
三磷酸三钡, 正磷酸钡
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$193.00
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$193.00
About This Item
线性分子式:
Ba3(PO4)2
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
粒径
-200 mesh
mp
>300 °C
SMILES字符串
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
一般描述
磷酸钡是一种碱土金属磷酸盐,并具有诸如低分散性、高折射率、低熔点和低玻璃化转变温度、对紫外线具有高透明度、高热膨胀系数等特性。磷酸钡玻璃比其他碱土金属磷酸盐玻璃显示出更大范围的玻璃形成区域并且更均匀。[1]
应用
磷酸钡可用于多种工业应用中,包括光学应用,例如用于脉冲激光的主体玻璃、特殊性能玻璃的制备以及用于玻璃与玻璃粘合的焊料。[1] 作为质子传导玻璃,它可用于氢传感器/燃料传感器的开发。[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optimization of melt quenching process for refractive index of barium phosphate glasses using Taguchi method
Narayanan MK, Shashikala HD
Procedia Materials Science, 5, 303-310 (2013)
Study of barium phosphate proton conducting glasses with MgO addition
Deshpande V.K., Tiple S.R.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2 (2009)