Merck
773336
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-溴吲哚啉
97%
别名:
5-Bromo-1-(tert-butyloxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 5-Bromo-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BrNO2
分子量:
298.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
126-128 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H16BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3