Merck
772615
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-propanol
95%
别名:
2,2-Difluoropropanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6F2O
CAS号:
分子量:
96.08
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.349
密度
1.164 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6F2O/c1-3(4,5)2-6/h6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
CKLONJANQGBREW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
88.0 °F - closed cup
閃點(°C)
31.1 °C - closed cup