化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.512
bp
357-403 °C (decomposition)
密度
1.257 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI 密鑰
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
187.0 °F
閃點(°C)
86.11 °C