About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrN
CAS号:
分子量:
210.07
Beilstein:
1238319
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98.5-100% (GC)
表单
solid
适用性
corresponds for identity (IR)
官能团
bromo
SMILES字符串
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3