Merck
768472
Sigma-Aldrich
4-Bromodibenzofuran
97%
别名:
4-Bromodibenzo[b,d]furan
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7BrO
CAS号:
分子量:
247.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
67-73 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C12H7BrO/c13-10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)14-12(9)10/h1-7H
InChI key
DYTYBRPMNQQFFL-UHFFFAOYSA-N
应用
Versatile scaffold to get entry to 4-substituted dibenzofuranes. Substituted dibenzofuranes have utility in semiconductors and OLED applications.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)