Merck
768405
Sigma-Aldrich
9,9′-[1,1′-联苯] -4,4′-二基双[3,6-双(1,1-二甲基乙基)]-9H-咔唑
99%
别名:
4,4′-Bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)-1,1′-biphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H56N2
分子量:
709.01
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
solid
mp
437-442 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccc(cc6c7cc(ccc57)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8ccc(cc8c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H56N2/c1-49(2,3)35-17-25-45-41(29-35)42-30-36(50(4,5)6)18-26-46(42)53(45)39-21-13-33(14-22-39)34-15-23-40(24-16-34)54-47-27-19-37(51(7,8)9)31-43(47)44-32-38(52(10,11)12)20-28-48(44)54/h13-32H,1-12H3
InChI 密鑰
OFUWRAFMFGLINE-UHFFFAOYSA-N
應用
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Meng-Huan Ho, et al.
Thin Solid Films, 517, 943-947 (2008)