Merck
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
方案
95%
表单
solid
分子量
generation 5
特点
focal point allyl
表面基团编号
32
mp
>300 °C
储存温度
2-8°C
一般描述
calculated mol. wt. 3657.7
应用
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
其他说明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
法律信息
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)