Merck
764361
Sigma-Aldrich
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
别名:
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O2
CAS号:
分子量:
152.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.475
密度
1.052 g/mL at 25 °C
官能团
ester
SMILES字符串
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
InChI key
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
156.0 °F
闪点(°C)
68.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)