Merck
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
别名:
Sodium 2-fluoropropanedial
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$160.00
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$160.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)