Merck
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9F3O
CAS号:
分子量:
166.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.400
密度
1.212 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
InChI key
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.0 °F
闪点(°C)
78.88 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)