Merck
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
别名:
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14N2O2
分子量:
218.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
118-123 °C
官能团
amine
nitrile
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)