Merck
76080
Sigma-Aldrich
氧化钯(II) 水合物
70-80% Pd basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
OPd · xH2O
CAS号:
分子量:
122.42 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
70-80% Pd basis
表单
powder
组成
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES字符串
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
InChI key
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
氢化催化剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)