Merck
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
别名:
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9BrS
分子量:
265.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
mp
149-157 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
InChI key
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
应用
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F
闪点(°C)
100 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)