Merck
760447
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl acrylate
contains <1000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
别名:
2-Propenoic acid, undec-10-enyl ester, Undec-10-enyl prop-2-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24O2
CAS号:
分子量:
224.34
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
包含
<1000 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.451
密度
0.882 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
InChI 密鑰
WDGPKCJWRJSYLS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)