Merck
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
别名:
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BrO
CAS号:
分子量:
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
38-42 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI 密鑰
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3