Merck
75944
Sigma-Aldrich
反-4-氧-2-戊烯酸甲酯
≥97.0% (GC)
别名:
反-β-乙酰基丙烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$390.00
5 G
$1,560.00
$390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$390.00
5 G
$1,560.00
About This Item
线性分子式:
CH3COCH=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
128.13
Beilstein:
906914
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.0% (GC)
表单
crystals
mp
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
官能团
ester
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
活性烯酮;酮及其类似化合物的共轭加成,如用于 Robinson 成环反应
[1][2];DA-环加成反应[3][4]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)