Merck
757969
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基丙基氯化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
氯化新戊烷基镁
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$849.00
100 ML
$1,590.00
$849.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$849.00
100 ML
$1,590.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS号:
分子量:
130.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$849.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solution
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in THF
密度
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)