Merck
757373
Sigma-Aldrich
氧化钽(V)
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
别名:
五氧化钽
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ta2O5
CAS号:
分子量:
441.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
deposition grade
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
tablet
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI 密鑰
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)