Merck
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
别名:
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4ClN3O3
CAS号:
分子量:
225.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
314-319 °C
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
InChI 密鑰
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)