Merck
569224
Sigma-Aldrich
4-溴-N-Z-哌啶
96%
别名:
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, 4-溴哌啶-1-甲酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BrNO2
分子量:
298.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5590 (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChI 密鑰
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves