Merck
756644
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′- Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
97%
别名:
1,3-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-m-phenylenediamine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylbenzene-1,3-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2
CAS号:
分子量:
164.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
granular
折射率
n20/D 1.580
密度
0.976 g/mL at 25 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CN(C)c1cccc(c1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-6-5-7-10(8-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
LFZLVJBOEONQHV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)