Merck
756598
Sigma-Aldrich
聚氧乙烯二叠氮化物
average Mn 1,100, azide
别名:
O,O′-二(2-叠氮乙基)聚乙二醇, PEG-二叠氮化物, 二叠氮聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$414.00
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$414.00
About This Item
线性分子式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
聚氧乙烯二叠氮化物, average Mn 1,100
表单
solid or liquid
质量水平
分子量
average Mn 1,100
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
转变温度
Tm 29-35 °C
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: homobifunctional
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)