756415
别名:
Tricalcium dinitride
756415-5G
$103.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
P2870
姥鲛烷
919519
Selenium nanoparticles
499811
锂
213241
硫化锂
415049
苯胺蓝溶液(零售包装) 二铵盐
F4680
Fluoromount ™ 水性封片剂
399558
氮化锂
F9880
Fluorinert™ FC-70
213292
硫
193992
N,N-二甲基-对苯二胺
100
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
powder
-200 mesh
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Mg: <0.5%
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
1S/3Ca.2N
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Oxides & Ceramics
Danger
Skin Corr. 1B - Water-react 1
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.