Merck
756229
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chloro-thieno[3,2-c]pyridine
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrClNS
CAS号:
分子量:
248.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
153-159 °C
159 °C
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1nccc2scc(Br)c12
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-10-7(9)6(4)5/h1-3H
InChI key
FXIKIVFBAQCMRY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)